CAS RN 17287-03-5
IUPAC Nombre:
trimethylsulfanium iodide
Sinónimos:
sulfonium, trimethyl-, iodide
Peso molecular (g/mol):
204.07
Fórmula molecular:
C3H9IS
InChi Key:
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[I-].C[S+](C)C
1
–
3
de
3
resultados
1
Solución de hidróxido de trimetilsulfonio, 0,25 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17287-03-5 | C3H9IS | 204.07 g/mol
2
Hidróxido de trimetilsulfonio (0,2 mol/l en metanol), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Hidróxido de trimetilsulfonio (0,2 mol/l en metanol), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.