CAS RN 17219-94-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
9,10-Diclorofenentreno, TRC
CAS: 17219-94-2 Fórmula molecular: C14 H8 Cl2 Peso molecular (g/mol): 247.12 Sinónimo: NSC 97575 Nombre IUPAC: 9,10-diclorofentrano SMILES: Clc1c(Cl)c2ccccc2c3ccccc13