accessibility menu, dialog, popup

UserName

SMgI

CAS RN 172035-86-8

IUPAC Nombre: magnesium(2+) thiophen-3-ide iodide
Sinónimos: magnesium(2+) thiophen-3-ide iodide
Peso molecular (g/mol): 234.34
Fórmula molecular: C4H3IMgS
InChi Key: PMRZWJCJNHVGQW-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[I-].S1C=C[C-]=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados