accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONOONH2HCl

CAS RN 17193-40-7

IUPAC Nombre: methyl 2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoate hydrochloride
Sinónimos: methyl 4-nitrophenylalaninate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 260.67
Fórmula molecular: C10H13ClN2O4
InChi Key: BTHMRXRBXYHLRA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados