accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiClClH3C

CAS RN 1719-53-5

IUPAC Nombre: dichlorodiethylsilane
Sinónimos: dichlorodiethylsilane
Peso molecular (g/mol): 157.11
Fórmula molecular: C4H10Cl2Si
InChi Key: BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[Si](Cl)(Cl)CC
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados