CAS RN 17184-05-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Ceto de Ciproterona Acetato, TRC
CAS: 17184-05-3 Fórmula molecular: C24 H30 O5 Peso molecular (g/mol): 398.49 Sinónimo: 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 1β,2β-dihydro-17-hydroxy-, acetate (8CI),1α,2α-Methylene-3,6,20-trioxopregna-4-en-17α-yl Acetate,3,6,20-Trioxo-1β,2β-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4-dien-17-yl Acetate SMILES: CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C