accessibility menu, dialog, popup

UserName

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 1718-52-1

IUPAC Nombre: (²H₁₀)pyrene
Sinónimos: (²H₁₀)pyrene
Peso molecular (g/mol): 212.32
Fórmula molecular: C16H10
InChi Key: BBEAQIROQSPTKN-LHNTUAQVSA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C3C([2H])=C([2H])C([2H])=C4C([2H])=C([2H])C(=C1[2H])C2=C34
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (5)
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)