CAS RN 171777-66-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Ácido Nitrobenzoico-D4, TRC
CAS: 171777-66-5 Fórmula molecular: C7 D4 H N O4 Peso molecular (g/mol): 171.14 Sinónimo: p-Nitrobenzoic Acid-d4,NSC 7707-d4,Nitrodracylic Acid-d4,p-Carboxynitrobenzene-d4,p-Nitrobenzenecarboxylic Acid-d4,p-Nitrobenzoic Acid-d4,4-Nitrobenzoic-d4 Acid Nombre IUPAC: 2,3,5,6-tetradeuterio-4-ácido nitrobenzoico SMILES: [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]