CAS RN 1716-07-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3-Dioleoil-2-palmitoilglicerol, TRC
CAS: 1716-07-0 Fórmula molecular: C55 H102 O6 Peso molecular (g/mol): 859.39 Nombre IUPAC: [2-hexadecanoiloxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropilo] (E)-octadec-9-enoate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC