CAS RN 171598-74-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans (2,3)-Dihidro Tetrabenazina, TRC
CAS: 171598-74-6 Fórmula molecular: C19H29NO3 Peso molecular (g/mol): 319.44 Sinónimo: rel-(2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol,(2α,3β,11bβ)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3 -(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol SMILES: CC(C)C[C@@H]1CN2CCC3=CC(=C(C=C3[C@H]2C[C@H]1O)OC)OC