CAS RN 171596-31-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Butyl Nortadalafil, TRC
CAS: 171596-31-9 Fórmula molecular: C25 H25 N3 O4 Peso molecular (g/mol): 431.48 Sinónimo: Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-,Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R-trans)- Nombre IUPAC: (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-butilo-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione SMILES: CCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O