CAS RN 1713265-25-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Hidrato de sal sesquimagnésica de 2-fosfato de ácido L-ascórbico (~15 % de inorgánicos), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Hidrato de sal sesquimagnésica de 2-fosfato de ácido L-ascórbico (~15 % de inorgánicos), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Hidrato de sal sesquimagnésica de 2-fosfato de ácido L-ascórbico (~15 % de inorgánicos), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.