accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH2(S)OHCH3CH2

CAS RN 17123-63-6

IUPAC Nombre: (3S)-2,5-dimethylhexa-1,5-dien-3-ol
Sinónimos: (3S)-2,5-dimethylhexa-1,5-dien-3-ol
Peso molecular (g/mol): 126.2
Fórmula molecular: C8H14O
InChi Key: QQMFDURNWCUKNS-QMMMGPOBSA-N
SMILES: CC(=C)C[C@H](O)C(C)=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados