CAS RN 171081-87-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-[1-Desoxi-2,3:4,5-bis-O-(1-metiletilideno)-Beta-D-fructopiranos-1-il]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[1-Desoxi-2,3:4,5-bis-O-(1-metiletilideno)-Beta-D-fructopiranos-1-il]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-[1-Desoxi-2,3:4,5-bis-O-(1-metiletilideno)-Beta-D-fructopiranos-1-il]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.