CAS RN 171035-03-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
16-Bromo-13-etil-3-metoxigona-1,3,5(10)-trien-17-ona 1,2-Etanodiil acetal cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
16-Bromo-13-etil-3-metoxigona-1,3,5(10)-trien-17-ona 1,2-Etanodiil acetal cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
16-Bromo-13-etil-3-metoxigona-1,3,5(10)-trien-17-ona 1,2-Etanodiil acetal cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.