CAS RN 171009-07-7
IUPAC Nombre:
6-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-ylidene]-4-ethyl-3-hydroxycyclohexa-2,4-dien-1-one
Sinónimos:
6-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene]-4-ethyl-3-hydroxycyclohexa-2,4-dien-1-one
Peso molecular (g/mol):
352.39
Fórmula molecular:
C20H20N2O4
InChi Key:
BBTMGPQSLSYPHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=CC(=C2NNC(C)=C2C2=CC3=C(OCCO3)C=C2)C(=O)C=C1O
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ CCT 018159
CAS: 171009-07-7 Fórmula molecular: C20H20N2O4