accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOBr

CAS RN 1710-62-9

IUPAC Nombre: 5-(2-bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Sinónimos: 5-(2-bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Peso molecular (g/mol): 259.1
Fórmula molecular: C10H11BrO3
InChi Key: IHXJWHBJQFUJBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCCOC1=CC=CC2=C1OCCO2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados