CAS RN 17097-76-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hopantenate Calcio, TRC
CAS: 17097-76-6 Fórmula molecular: 2(C20H19NO5) • Ca Peso molecular (g/mol): 504.59 Sinónimo: Calcium bis[4-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]butanoate],Calcium hopantenate,Calcium hopantenate anhydrous Nombre IUPAC: calcio; 4-[[rac-(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetil-butanoil]amino]butanoato SMILES: [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCC(=O)[O-]