CAS RN 17093-74-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acetil-L-treonina, TRC
CAS: 17093-74-2 Fórmula molecular: C6H11NO4 Peso molecular (g/mol): 161.16 Sinónimo: L-Threonine, N-acetyl- (9CI, ACI),N-Acetyl-L-threonine (ACI),Threonine, N-acetyl-, L- (8CI),(2S,3R)-2-Acetamido-3-hydroxybutanoic acid,N-Acetylthreonine Nombre IUPAC: (2S,3R)-2-acetamido-3-hidroxibutanoico SMILES: C[C@H]([C@@H](C(=O)O)NC(=O)C)O