CAS RN 1708971-72-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
FGFR4-IN-1, MedChemExpress
MedChemExpress FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.