accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OCH3(R)(R)(S)OH(R)(S)NCH3H3CONH2OHO(S)OHOOHOH(Z)

CAS RN 17086-28-1

IUPAC Nombre: (2Z,4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-5,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione hydrate
Sinónimos: doxytetracycline hydrate
Peso molecular (g/mol): 462.46
Fórmula molecular: C22H26N2O9
InChi Key: ADAURKPGCFUREH-UQVCFKGQSA-N
SMILES: O.C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H](N(C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)