Learn More
Doxycycline monohydrate, Thermo Scientific™
Doxycycline monohydrate, CAS # 17086-28-1, is the hydrated form of the tetracycline class antibiotic doxycycline.
75.65€ - 309.00€
| CAS | 17086-28-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H26N2O9 |
| Peso molecular (g/mol) | 462.455 |
| Número MDL | MFCD02682958 |
| Clave InChI | FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N |
| PubChem CID | 54684461 |
| Nombre IUPAC | (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| SMILES | CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15435979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.06 |
5g |
83.70€ 75.65€ / 5 g Ahorro 8.05€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15445979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.14 |
25g |
309.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 17086-28-1 | |
| 462.455 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| C22H26N2O9 | |
| MFCD02682958 | |
| 54684461 | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
Especificaciones
| Doxycycline monohydrate | |
| Yellow | |
| MFCD02682958 | |
| Soluble in ethanol or methanol; Sparingly soluble in water;Soluble in dilute acids,alkali hydroxides and dimethyl sulfoxide. | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O | |
| 462.455 | |
| 462.46 (444.44 Anhydrous) |
| 17086-28-1 | |
| C22H26N2O9 | |
| 14,3440 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate | |
| 54684461 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361d
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold