accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 170846-89-6

IUPAC Nombre: 4-(1-amino-1-carboxypropyl)benzoic acid
Sinónimos: 4-(1-amino-1-carboxypropyl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 223.23
Fórmula molecular: C11H13NO4
InChi Key: AIEFWRHRHFRLFT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(N)(C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados