accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiH3COSiOSiCH3CH3OSiH3CCH3OSiCH3H3C

CAS RN 17082-47-2

IUPAC Nombre: —
Sinónimos: —
Peso molecular (g/mol): 324.7
Fórmula molecular: C8H24O4Si5
InChi Key: UOUILILVWRHZSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)O[Si](O[Si](C)C)(O[Si](C)C)O[Si](C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados