accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17082-09-6

IUPAC Nombre: [(1E)-3-chloroprop-1-en-1-yl]benzene
Sinónimos: [(1E)-3-chloroprop-1-en-1-yl]benzene
Peso molecular (g/mol): 152.62
Fórmula molecular: C9H9Cl
InChi Key: IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
SMILES: ClC\C=C\C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)