accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClH3CONClNH2NH2Cl

CAS RN 17070-45-0

IUPAC Nombre: 6-chloro-N-{3-[(2-chloroethyl)azaniumyl]propyl}-2-methoxyacridin-9-aminium dichloride
Sinónimos: 6-chloro-N-{3-[(2-chloroethyl)ammonio]propyl}-2-methoxyacridin-9-aminium dichloride
Peso molecular (g/mol): 451.21
Fórmula molecular: C19H23Cl4N3O
InChi Key: LMEMIKWTNPWYMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].[Cl-].COC1=CC=C2N=C3C=C(Cl)C=CC3=C([NH2+]CCC[NH2+]CCCl)C2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados