accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOHO

CAS RN 170355-78-9

IUPAC Nombre: 4-[7-(adamantan-1-yl)-6-[(2-methoxyethoxy)methoxy]naphthalen-2-yl]benzoic acid
Sinónimos: 4-[7-(adamantan-1-yl)-6-[(2-methoxyethoxy)methoxy]naphthalen-2-yl]benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 486.61
Fórmula molecular: C31H34O5
InChi Key: JBALRFFXKQPVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCCOCOC1=C(C=C2C=C(C=CC2=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados