CAS RN 170355-37-0
IUPAC Nombre:
5-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydroanthracen-2-yl)thiophene-3-carboxylic acid
Sinónimos:
5-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydroanthracen-2-yl)thiophene-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
364.5
Fórmula molecular:
C23H24O2S
InChi Key:
URUSABQSUCBGGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=C1C=CC(=CC1=C2)C1=CC(=CS1)C(O)=O