CAS RN 169751-10-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfo-N-succinimidil 6-[3-(2-Piridilditio)propionamido] hexanoato, sal sódica (grado técnico), TRC
CAS: 169751-10-4 Fórmula molecular: C18 H22 N3 O8 S3 . Na Peso molecular (g/mol): 527.57 Sinónimo: 2,5-Dioxo-1-[[1-oxo-6-[[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propyl]amino]hexyl]oxy]-3-pyrrolidinesulfonic Acid Monosodium Salt,Sulfo-LC-SPDP Nombre IUPAC: sodio; 2,5-dioxo-1-[6-[3-(piridina-2-ildissulfanil)propanoilamino]hexanoiloxi]pirrolidina-3-sulfonato SMILES: [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCSSc2ccccn2)C1=O