CAS RN 1696392-11-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[(2'-Carbamoilbifenil-4-il) metilo]-2-etoxibenzimidazol-7-carboxílico, TRC
CAS: 1696392-11-6 Fórmula molecular: C24 H21 N3 O4 Peso molecular (g/mol): 415.44 Sinónimo: 1-[[2'-(Aminocarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Nombre IUPAC: 3-[[4-(2-carbamoilfenil)fenil]metil]-2-etoxi-benzimidazol-4-carboxílico SMILES: CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)N