accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBrBrN

CAS RN 1689-99-2

IUPAC Nombre: 2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate
Sinónimos: bromoxynil octanoate
Peso molecular (g/mol): 403.11
Fórmula molecular: C15H17Br2NO2
InChi Key: DQKWXTIYGWPGOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCC(=O)OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados