CAS RN 1684398-42-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mono-2-etil-5-carboxipentil tereftalato (MECPTP), TRC
CAS: 1684398-42-2 Fórmula molecular: C16 H20 O6 Peso molecular (g/mol): 308.3264 Sinónimo: Terephthalic Acid, Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Ester,1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1-(5-carboxy-2-ethylpentyl) ester,1-(5-Carboxy-2-ethylpentyl) hydrogen 1,4-benzenedicarboxylate Nombre IUPAC: 4-(5-carboxi-2-etilpentoxi)ácido carbonilbenzoico SMILES: CCC(CCCC(=O)O)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O