accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 1684-14-6

IUPAC Nombre: 2,3-diphenylquinoxaline
Sinónimos: 2,3-diphenylquinoxaline
Peso molecular (g/mol): 282.35
Fórmula molecular: C20H14N2
InChi Key: RSNQVABHABAKEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(C=C1)C1=C(N=C2C=CC=CC2=N1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados