CAS RN 168264-01-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Metanosulfonato de éster 1,1-dimetiletoxi de N-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-homoserina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Metanosulfonato de éster 1,1-dimetiletoxi de N-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-homoserina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Metanosulfonato de éster 1,1-dimetiletoxi de N-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-homoserina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.