accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiH3CClH2C

CAS RN 16709-86-7

IUPAC Nombre: (chloromethyl)(ethenyl)dimethylsilane
Sinónimos: (chloromethyl)(ethenyl)dimethylsilane
Peso molecular (g/mol): 134.68
Fórmula molecular: C5H11ClSi
InChi Key: SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(CCl)C=C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados