accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNN

CAS RN 166773-08-6

IUPAC Nombre: 1,3,4-triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole
Sinónimos: 1,3,4-triphenyl-5H-1,2,4-triazole
Peso molecular (g/mol): 299.38
Fórmula molecular: C20H17N3
InChi Key: NNVGTIRYCCWRSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1N(N=C(N1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados