CAS RN 166762-90-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acicloviro O-[(Guanina-9-il)metil], TRC
CAS: 166762-90-9 Fórmula molecular: C14 H16 N10 O4 Peso molecular (g/mol): 388.34 Sinónimo: 6H-Purin-6-one, 9,9'-[1,2-ethanediylbis(oxymethylene)]bis[2-amino-1,9-dihydro-,9,9'-[1,2-Ethanediylbis(oxymethylene)]bis[2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one],9,9'-[Ethylenebis(oxymethylene)]bis(2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one),O-[(Guanin-9-yl)methyl] acyclovir Nombre IUPAC: 2-amino-9-[2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi-etoxi] 1H-purina-6-uno SMILES: NC1=Nc2c(ncn2COCCOCn3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N)C(=O)N1