CAS RN 166547-61-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
RH 9886, TRC
CAS: 166547-61-1 Fórmula molecular: C22 H28 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 368.47 Sinónimo: Benzoic acid, 3-(hydroxymethyl)-5-methyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazide,RH 9886 Nombre IUPAC: N-tert-butil-N'-(4-etilbenzoilo)-3-(hidroximetil)-5-metilbenzohidrazida SMILES: CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(CO)c2)C(C)(C)C