CAS RN 166533-36-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N8-Desetilcarbamoil-N1-etilcarbamoilCabergolina (Cabergolina EP Impureza B), TRC
CAS: 166533-36-4 Fórmula molecular: C26 H37 N5 O2 Peso molecular (g/mol): 451.6 Sinónimo: Ergoline-1,8-dicarboxamide, N8-[3-(dimethylamino)propyl]-N1-ethyl-6-(2-propen-1-yl)-, (8β)-,(6aR,9R,10aR)-7-Allyl-N9-[3-(dimethylamino)propyl]-N4-ethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,9-dicarboxamide Nombre IUPAC: (6aR,9R,10aR)-9-N-[3-(dimetilamino)propilo]-4-N-etil-7-prop-2-enil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-4,9-dicarboxamida SMILES: CCNC(=O)n1cc2C[C@@H]3[C@H](C[C@H](CN3CC=C)C(=O)NCCCN(C)C)c4cccc1c24