accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3COCH3

CAS RN 1663-61-2

IUPAC Nombre: (triethoxymethyl)benzene
Sinónimos: (triethoxymethyl)benzene
Peso molecular (g/mol): 224.3
Fórmula molecular: C13H20O3
InChi Key: BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados