CAS RN 16599-33-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-aminoetil metanosulfonato hidrobromuro, TRC
CAS: 16599-33-0 Fórmula molecular: C3 H9 N O2 S2 . Br H Peso molecular (g/mol): 236.15 Nombre IUPAC: 2-metilsulfonilsulfaniltanamina; Hidrobromuro SMILES: Br.CS(=O)(=O)SCCN