CAS RN 165739-71-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
8-cloro-3-metoxi-11-(1-metil-4-piperidinil)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]-ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
8-cloro-3-metoxi-11-(1-metil-4-piperidinil)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]-ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
8-cloro-3-metoxi-11-(1-metil-4-piperidinil)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]-ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.