accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16529-56-9

IUPAC Nombre: 2-methylbut-3-enenitrile
Sinónimos: 3-butenenitrile, 2-methyl-
Peso molecular (g/mol): 81.12
Fórmula molecular: C5H7N
InChi Key: WBAXCOMEMKANRN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C=C)C#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados