accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NClH2N

CAS RN 164666-68-6

IUPAC Nombre: 6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Sinónimos: 6-chloro-2-methylpyridin-3-amine
Peso molecular (g/mol): 142.59
Fórmula molecular: C6H7ClN2
InChi Key: QVCIIOZINFCMDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(Cl)=CC=C1N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados