CAS RN 164656-19-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(17Beta)-N-[2,5-Bis(trifluorometil)fenil]-3-oxo-androst-4-eno-17-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(17b)-N-[2,5-Bis(trifluorometil)fenil]-3-oxo-androst-4-eno-17-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(17Beta)-N-[2,5-Bis(trifluorometil)fenil]-3-oxo-androst-4-eno-17-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.