accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHNNNHClClClFe

CAS RN 16456-81-8

IUPAC Nombre: iron(3+) 2,7,12,17-tetraphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1,3,5,7,9,11,13(22),14,16,18(21),19-undecaene trichloride
Sinónimos: iron(3+) tetraphenylporphyrin trichloride
Peso molecular (g/mol): 776.95
Fórmula molecular: C44H30Cl3FeN4
InChi Key: QDTNPIPZGCOFPA-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3].N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados