accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHBr

CAS RN 164513-38-6

IUPAC Nombre: 5-bromo-4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Sinónimos: 5-bromo-4-methyl-1H-pyridin-2-one
Peso molecular (g/mol): 188.02
Fórmula molecular: C6H6BrNO
InChi Key: BYGNXKDNIFHZHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=O)NC=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados