CAS RN 1643462-64-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-[4-(3-trifluorometilpiridin-2-iloxi)-2-metilfenil]-1,5-dimetil-2,4(1H,3H)-pirimidindiona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-[4-(3-trifluorometilpiridin-2-iloxi)-2-metilfenil]-1,5-dimetil-2,4(1H,3H)-pirimidindiona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.