CAS RN 164264-14-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(-)-(3S)-3-{[terc-Butil(dimetil)silil]oxi}dihidrofurano-2(3H)-ona(> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(-)-(3S)-3-{[terc-Butil(dimetil)silil]oxi}dihidrofurano-2(3H)-ona(> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(-)-(3S)-3-{[terc-Butil(dimetil)silil]oxi}dihidrofurano-2(3H)-ona(> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.