accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOBrNOO

CAS RN 16426-64-5

IUPAC Nombre: 2-bromo-4-nitrobenzoic acid
Sinónimos: 2-bromo-4-nitrobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 246.02
Fórmula molecular: C7H4BrNO4
InChi Key: CEXGTXNIIFSPSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(C=C1Br)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados